Pasteurpipetten, Volac®
6,8 - 7,1 mm, 150 mm, -, Bulk
Catalogus # 612-0994
Leverancier: Poulten & Graf
Ga naar:
Product Details & Documents
Glas, met graduatie, met of zonder wattenstop, steriel of niet-steriel.
- Precisiepipetten met een grotere wanddikte voor het leveren van product van de hoogste kwaliteit in combinatie met een grotere sterkte, die het risico van breken tijdens transport, tijdens gebruik en tijdens het aanbrengen van PVC-ballonetjes verkleinen
- Standaardpipetten met buitendiameter bovendeel 6,8 - 7,1 mm, wanddikte 0,50-0,53 mm en buitendiameter spuitstuk 1,50 ±0,2 mm
Documents
Specificaties
- Ø uitw.:6,8 - 7,1 mm
- Verpakt:Bulk
- Steriel:-
- Lengte:150 mm
- Seq:05
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.