24-multiwell-insertsysteem, Falcon®
Product Details & Documents
Het Falcon® HTS 24-multiwell-insertsysteem is ontworpen voor het automatiseren van veel vaakgebruikte membraangebaseerde cellulaire assays en het verhogen van de productiviteit en doorvoer van deze assays bij onderzoek naar geneesmiddelen. De 24-multiwell-inserts zijn verkrijgbaar met membranen met verschillende poriegrootte (1, 3 en 8 µm) en zijn met succes gebruikt voor tal van toepassingen, waaronder permeabiliteitsstudies naar orale biobeschikbaarheid en absorptiestudies (Caco-2-cellen), chemotaxis-, celmigratie- en invasieassays.
- Alle voordelen van afzonderlijke celkweekinserts in een automatiseringsvriendelijke indeling die compatibel is met de meeste robotsystemen en apparatuur voor vloeistofverwerking
- Verwerking van 24 inserts tegelijk, aangezien alle 24 inserts onderdeel zijn van één eenheid die compatibel is met Falcon® 24-wells platen en invoertray
Pore density: 1 µm insert (pores/cm²): 1,6×10⁶
Pore density: 3 µm insert (pores/cm²): 8,0×10⁵
Pore density: 8 µm insert (pores/cm²): 1,0×10⁵
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Poriëngrootte:8 µm
- Omschrijving:Met 24 wells plaat en deksel
- Cat. No.:734-0383
- Milieu certificering:ISO 14001 - Bedford
- Inserthoogte:18 mm
- Effectieve diameter van membraan:6,5 mm
- Effectieve groeioppervlakte van membraan:0,3 cm²
- Aangeraden mediavolume in well:1000 - 4000 µl
- Afstand van membraan tot onderkant van well:2,0 mm
- Effectieve groeioppervlakte van 24-wellsplaat:2,0 cm²
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
- Aangeraden mediavolume in insert:300 - 500 µl
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Invoertray die speciaal is ontworpen voor gebruik met Falcon® 24-multiwell-insertsystemenInvoertray die speciaal is ontworpen voor gebruik met Falcon® 24-multiwell-insertsystemen734-1325Log in voor beschikbaarheid1 * 5 ST - 140,34 €