Orders LinkContactUsLinkComponent
Polysorbate 20
Polysorbate 20
Glass bottle, 500 mL
Catalogus # L15029.AP
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Polysorbate 20
Catalogus # L15029.AP
CAS-nummer:  9005-64-5
Polysorbate 20
Polysorbate 20
Glass bottle, 500 mL
CAS-nummer:  9005-64-5
Price
46,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
CAS No.: 9005-64-5 Molecular Formula: C58H114O26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4700 Boiling Point: 100° MDL No.: MFCD00165986
Synoniemen:  Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
  • CAS-nummer:9005-64-5
  • Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • MDL-nummer:MFCD00165986
  • Kokend Pt:>100 °C
  • Dichtheid:1,105
  • Flits Pt:>110 °C (230 °F)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:500-018-3
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    500 mL
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.