Orders LinkContactUsLinkComponent
Ethidiumbromide ≥98% (dry weight)
Ethidiumbromide ≥98% (dry weight)
1 g
Catalogus # L07482.03
Giftig
Gezondheid
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Ethidiumbromide ≥98% (dry weight)
Catalogus # L07482.03
CAS-nummer:  1239-45-8
Ethidiumbromide ≥98% (dry weight)
1 g
CAS-nummer:  1239-45-8
Price
46,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 1239-45-8 Molecular Formula: C21H20BrN3 Formula Weight: 394.32 Odour: Weak Melting Point: ca 261° dec. Beilstein Reference: 3642536 Merck Reference: 14,4731 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011724
Synoniemen:  3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
  • CAS-nummer:1239-45-8
  • Formule:C₂₁H₂₀BrN₃
  • MDL-nummer:MFCD00011724
  • Molecular Weight:394.31 g/mol
  • Merck index:14,4731
  • Kokend Pt:72 °C (0,1 mmHg)
  • Smelten Pt:∼ 261 °C (ontbinding)
  • Dichtheid:1,01 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:<100 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:214-984-6
  • UN:2811
  • ADR:6.1,I
Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    1 g
Specificaties