Bromophenol blue in aqueous solution
Plastic bottle, 500 mL
Catalogus # LOVI451623
Ga naar:
Discontinued
Het product is niet meer leverbaar. We hebben echter vergelijkbare alternatieve producten gevonden.
Alternatieven
BROOMFENOLBLAUW OPLOSSING 1 * 250 mL Catalogus #LOVI451622
Product LOVI451622 is een vervanging voor LOVI451623, maar verschilt per merk, verpakking of hoeveelheid.
Product Details & Documents
Synoniemen: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
- CAS-nummer:115-39-9
- Formule:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
- MDL-nummer:MFCD00005875
- Molecular Weight:669.97 g/mol
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:204-086-2
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:500 mL
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.