Orders LinkContactUsLinkComponent
Bromophenol blue in aqueous solution
Bromophenol blue in aqueous solution
Plastic bottle, 100 mL
Catalogus # LOVI451621
Leverancier:   Lovibond
Bromophenol blue in aqueous solution
Catalogus # LOVI451621
Leverancier:  Lovibond
CAS-nummer:  115-39-9
Bromophenol blue in aqueous solution
Plastic bottle, 100 mL
CAS-nummer:  115-39-9
Price
36,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synoniemen:  Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
  • CAS-nummer:115-39-9
  • Formule:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
  • MDL-nummer:MFCD00005875
  • Molecular Weight:669.97 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:204-086-2
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    100 mL