Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks, high vacuum
Stopcocks, high vacuum
4 mm, 10 mm
Catalogus # BIBBSSV104
Leverancier:   SciLabware
Stopcocks, high vacuum
Catalogus # BIBBSSV104
Leverancier:  SciLabware
Stopcocks, high vacuum
Stopcocks, high vacuum
4 mm, 10 mm
Price
164,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass stopcocks specially designed for high vacuum applications.
  • All side-arms are 100 mm in length
  • Keys and barrels are precision ground together in matched pairs for optimum performance
  • Each key and barrel are numbered to ensure they are always paired together
Specificaties
  • Boring Ø:
    4 mm
  • Voor slang uitw. Ø:
    10 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.