Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks, high vacuum
3 mm, 9 mm
Catalog # BIBBSSV103
Supplier:   SciLabware
Stopcocks, high vacuum
Catalog # BIBBSSV103
Supplier:  SciLabware
Stopcocks, high vacuum
Stopcocks, high vacuum
3 mm, 9 mm
Price
146,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass stopcocks specially designed for high vacuum applications.
  • All side-arms are 100 mm in length
  • Keys and barrels are precision ground together in matched pairs for optimum performance
  • Each key and barrel are numbered to ensure they are always paired together
Specifications
  • Boring Ø:
    3 mm
  • Seq:
    01
  • Voor slang uitw. Ø:
    9 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.