Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner trechters
Büchner trechters
120 mm, 1000 ml, 4
Catalog # BIBB3720/08M
Supplier:   SciLabware
Büchner trechters
Catalog # BIBB3720/08M
Supplier:  SciLabware
Büchner trechters
Büchner trechters
120 mm, 1000 ml, 4
Price
515,00 €
Log in for availability
1 * 2 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with sintered glass disc.
  • No filter papers required
  • Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
  • Very good temperature resistance
For convenient filtration of solutions.
Specifications
  • Ø plaat:
    120 mm
  • Porositeit:
    4
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Seq:
    51
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.