Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner trechters
Büchner trechters
60 mm, 125 ml, 5
Catalogus # BIBB3700/10
Leverancier:   SciLabware
Büchner trechters
Catalogus # BIBB3700/10
Leverancier:  SciLabware
Büchner trechters
Büchner trechters
60 mm, 125 ml, 5
Price
1 470,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with sintered glass disc.
  • No filter papers required
  • Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
  • Very good temperature resistance
For convenient filtration of solutions.
Specificaties
  • Ø plaat:
    60 mm
  • Porositeit:
    5
  • Capaciteit:
    125 ml
  • Seq:
    32
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.