Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner trechters
Büchner trechters
60 mm, 125 ml, 4
Catalogus # BIBB3700/08
Leverancier:   SciLabware
Büchner trechters
Catalogus # BIBB3700/08
Leverancier:  SciLabware
Büchner trechters
Büchner trechters
60 mm, 125 ml, 4
Price
413,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with sintered glass disc.
  • No filter papers required
  • Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
  • Very good temperature resistance
For convenient filtration of solutions.
Specificaties
  • Ø plaat:
    60 mm
  • Porositeit:
    4
  • Capaciteit:
    125 ml
  • Seq:
    30
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.