Büchner trechters
60 mm, 125 ml, 2
Catalogus # BIBB3700/04
Leverancier: SciLabware
Ga naar:
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with sintered glass disc.
- No filter papers required
- Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
- Very good temperature resistance
For convenient filtration of solutions.
Specificaties
- Ø plaat:60 mm
- Porositeit:2
- Capaciteit:125 ml
- Seq:26
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.