Orders LinkContactUsLinkComponent
Desiccators, PYREX®
Desiccators, PYREX®
Rotaflo® stopcock with 24/29 joint for vacuum tight seal
Catalogus # BIBB1612/03
Leverancier:   SciLabware
Desiccators, PYREX®
Catalogus # BIBB1612/03
Leverancier:  SciLabware
Desiccators, PYREX®
Desiccators, PYREX®
Rotaflo® stopcock with 24/29 joint for vacuum tight seal
Price
62,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ideal for vacuum and non vacuum applications.
  • Ground glass flanges
  • Borosilicate glass base and lid
  • Plates positioned on an internal ledge within the base
Specificaties
  • Omschrijving:
    Rotaflo® stopcock with 24/29 joint for vacuum tight seal
  • Seq:
    065
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.