Desiccators, PYREX®
Desiccator, Non-vacuum, for use at atmospheric pressure, with knob, 150 DN, 85 mm, 215×154 mm, 170 mm
Catalogus # BIBB1590/02D
Leverancier: SciLabware
Ga naar:
Product Details & Documents
Ideal for vacuum and non vacuum applications.
- Ground glass flanges
- Borosilicate glass base and lid
- Plates positioned on an internal ledge within the base
Specificaties
- Ø inw.:170 mm
- Nominale afmeting:150 DN
- Type:Non-vacuum, for use at atmospheric pressure, with knob
- Omschrijving:Desiccator
- Seq:001
- Bruikbare hoogte:85 mm
- Ø uitw.×h:215×154 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.