Vacuum filtering flasks, Büchner, with screwthread connector
500 ml, 185 mm, 105 mm, 35 mm
511-0046
PYREX®, borosilicate glass.
- Side arm features a PTFE screwthread connector for easy and safe fitting of 9 mm bore vacuum tubing
- With tooled neck to accept a rubber stopper or cone
Büchner flasks with heavy wall construction for vacuum filtration applications.
: Complies with ISO 6556
- Ø uitw.:105 mm
- Capaciteit:500 ml
- Hoogte:185 mm
- Seq:04
- Ø inw. hals:35 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.