Screwthread joints
15,5 mm, 24 mm, 22,5 mm
Catalogus # BIBBSQ24UB
Leverancier: SciLabware
Ga naar:
Product Details & Documents
Pyrex®, borosilicate glass.
- Resistance to thermal shock and chemical corrosion
- Designed to use with the range of plastic screwcaps, silicone rubber rings and PTFE washers
- Unbadged
It is used by glassblowers in the construction of laboratory glassware.
Specificaties
- Boring Ø:15,5 mm
- Schroefdraad:24 mm
- Buis Ø uitw.:22,5 mm
- Seq:03
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.