Orders LinkContactUsLinkComponent
Multiple adapters, Quickfit®
Multiple adapters, Quickfit®
24/29 NS, 19/26 NS
Catalogus # 201-3001
Leverancier:   SciLabware
Multiple adapters, Quickfit®
Catalogus # 201-3001
Leverancier:  SciLabware
Multiple adapters, Quickfit®
24/29 NS, 19/26 NS
Price
64,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With two necks. One vertical and one angled at 45°.
Specificaties
  • Afmetingen kern:
    24/29 NS
  • Huls:
    19/26 NS
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.