Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping funnels, cylindrical, Quickfit®
Dropping funnels, cylindrical, Quickfit®
100 ml, 14/23 NS, 14/23 NS
Catalogus # 532-0075
Leverancier:   SciLabware
Dropping funnels, cylindrical, Quickfit®
Catalogus # 532-0075
Leverancier:  SciLabware
Dropping funnels, cylindrical, Quickfit®
Dropping funnels, cylindrical, Quickfit®
100 ml, 14/23 NS, 14/23 NS
Price
78,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Funnel stem with ground-glass cone for flasks and assemblies. Stopcock has interchangeable glass key.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Certifications: Complies with ISO 4800
Specificaties
  • Afmetingen kern:
    14/23 NS
  • Huls:
    14/23 NS
  • Capaciteit:
    100 ml
  • Seq:
    01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.