Orders LinkContactUsLinkComponent
Flessendragers
Flessendragers
Maximaal 6 flessen, 60 mm
Catalogus # 215-3276
Leverancier:   SciLabware
Flessendragers
Catalogus # 215-3276
Leverancier:  SciLabware
Flessendragers
Flessendragers
Maximaal 6 flessen, 60 mm
Price
151,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Staal, PA-coating.
These bottle carriers provide a high resistance to heat and chemicals. They are designed for safe and reliable transport of bottles.
Specificaties
  • Voor:
    Maximaal 6 flessen
  • Max. Ø recipiënt:
    60 mm