Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Boxes, 96 Well
Opbergdoos met ID-kaart en deksel, zonder tubes, niet steriel, 1,2 ml in each tube, PC
Catalogus # GREI975502_1
Leverancier:   Greiner Bio-One
Storage Boxes, 96 Well
Catalogus # GREI975502_1
Leverancier:  Greiner Bio-One
Storage Boxes, 96 Well
Opbergdoos met ID-kaart en deksel, zonder tubes, niet steriel, 1,2 ml in each tube, PC
Price
55,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The storage boxes are made of polycarbonate while the individual tubes are made of biologically inert polypropylene.
  • Comes with a coding card, which enables proper storage of samples
  • Temperature resistance of the polypropylene tubes from −80 °C to +121 °C provides for a broad range of applications
Specificaties
  • Capaciteit:
    1,2 ml in each tube
  • Omschrijving:
    Opbergdoos met ID-kaart en deksel, zonder tubes, niet steriel
  • Materiaal:
    PC
  • Seq:
    02