Pasteur pipettes
Pasteur-pipet, met maatverdeling, 3,5 ml, 153 mm, +, 20 per zak, 500 per doos
N° de catalogue GREI612381_500
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à :
Product Details & Documents
These PE pipettes are suitable for the rapid transfer of liquids.
Spécifications
- Verpakt:20 per zak, 500 per doos
- Steriel:+
- Capaciteit:3,5 ml
- Omschrijving:Pasteur-pipet, met maatverdeling
- Lengte:153 mm
- Seq:05