Pasteur pipettes
Pasteur-pipet, met maatverdeling, 1 ml, 153 mm, -, 500 stuks per doos
GREI612302_500
These PE pipettes are suitable for the rapid transfer of liquids.
- Verpakt:500 stuks per doos
- Steriel:-
- Capaciteit:1 ml
- Omschrijving:Pasteur-pipet, met maatverdeling
- Lengte:153 mm
- Seq:02