Multipurpose containers
30 ml, With HDPE screw cap, 24,00 mm, 90,00 mm, conical bottom, skirted, with printed label, aseptic packed
Catalogus # GREI201151_400
Leverancier: Greiner Bio-One
Ga naar:
Product Details & Documents
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
- Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
- For single use only
- Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
- Ø uitw.:24,00 mm
- Type:conical bottom, skirted, with printed label
- Uitvoering:aseptic packed
- Capaciteit:30 ml
- Omschrijving:With HDPE screw cap
- Hoogte:90,00 mm
- Seq:06
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.