Multipurpose containers
30 ml, With HDPE screw cap, 25,03 mm, 91,04 mm, zonder label, niet-steriel, aseptic packed, -
Catalogus # 216-0595
Leverancier: Greiner Bio-One
Ga naar:
Product Details & Documents
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
- Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
- For single use only
- Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
- Ø uitw.:25,03 mm
- Steriel:-
- Type:zonder label, niet-steriel
- Uitvoering:aseptic packed
- Capaciteit:30 ml
- Omschrijving:With HDPE screw cap
- Hoogte:91,04 mm
- Seq:05