Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 12,00, ±0,05, 20 °C, Plastic bottle, 500 mL
Catalogus # REGE11205
Leverancier:   REAGECON
Buffer solutions
Catalogus # REGE11205
Leverancier:  REAGECON
CAS-nummer:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 12,00, ±0,05, 20 °C, Plastic bottle, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
37,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    500 mL
  • Referentietemperatuur:
    20 °C
  • Omschrijving:
    Buffer solution
  • pH-nauwkeurigheid:
    ±0,05
  • pH-waarde:
    12,00