Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 6,80, ±0,01, 20 °C, Plastic bottle, 500 mL
Catalog # REGE10685
Supplier:   REAGECON
Buffer solutions
Catalog # REGE10685
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 6,80, ±0,01, 20 °C, Plastic bottle, 500 mL
CAS Number:  
Price
37,20 €
Log in for availability
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifications
Specifications
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    500 mL
  • Referentietemperatuur:
    20 °C
  • Omschrijving:
    Buffer solution
  • pH-nauwkeurigheid:
    ±0,01
  • pH-waarde:
    6,80
Specifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.