Multipurpose containers
250 ml, With metal screw cap, 58,00 mm, 121,00 mm, met standaard wit label, zilver, aseptic packed, -
Catalogus # 216-0603
Leverancier: Greiner Bio-One
Ga naar:
Product Details & Documents
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
- Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
- For single use only
- Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
Caution: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
- Ø uitw.:58,00 mm
- Steriel:-
- Type:met standaard wit label
- Uitvoering:aseptic packed
- Capaciteit:250 ml
- Kleur:zilver
- Omschrijving:With metal screw cap
- Hoogte:121,00 mm
- Seq:25