Orders LinkContactUsLinkComponent
Celtellers
Celtelkamer, heldere bekleding, Imp. Neubauer, 0,1 mm
  630-1509
 :   MARIENFELD
Celtellers
  630-1509
Celtellers
Celtellers
Celtelkamer, heldere bekleding, Imp. Neubauer, 0,1 mm
104,00 €
1 * 1 ST
Deze telkamers zijn ideaal voor het tellen van leukocyten en erythrocyten.
  • Dubbel net regeren
  • Twee telroosters met één verdeling
  • Verschillende uitvoeringen beschikbaar
 : IVD 98/79/EC.
 : Ze worden geleverd met twee afdekglaasjes (dikte 0,4 mm).
  • Kamerdiepte:
    0,1 mm
  • Type:
    Imp. Neubauer
  • Omschrijving:
    Celtelkamer, heldere bekleding