Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectglaasjes
Objectglaasjes
Double-frosted slides ground 90°, soda-lime glass, wit, 1 mm, 76×26 mm
Catalogus # 631-0015
Leverancier:   MARIENFELD
Objectglaasjes
Catalogus # 631-0015
Leverancier:  MARIENFELD
Objectglaasjes
Objectglaasjes
Double-frosted slides ground 90°, soda-lime glass, wit, 1 mm, 76×26 mm
Price
6,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Voor in-vitro diagnostische (IVD) toepassingen.
  • Natronkalkglas, hydrolytische klasse 3
  • Voorgewassen en klaar om te gebruiken
  • Geslepen of gesneden exemplaren
Extra-witte slides worden gebruikt voor toepassingen met lage autofluorescentie.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer
Specificaties
  • Kleur:
    wit
  • Omschrijving:
    Double-frosted slides ground 90°, soda-lime glass
  • l×b:
    76×26 mm
  • Dikte:
    1 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.