Afdekglaasjes
22×60 mm, #1, Glas
Catalog # 630-1592
Supplier: MARIENFELD
Jump to:
Product Details & Documents
Gemaakt van chemisch bestendig borosilicaat D 263™ M glas, Hydrolytische klasse I
- Zonder luchtbellen of onvolkomenheden
- Geschikt voor in-vitro diagnostische (IVD) toepassingen
- Chemisch resistent borosilicaatglas D 263™ M, hydrolytische klasse I
Thickness: 0,13 - 0,16 mm
Packaging: Per 100 stuks, in dozen met scharnierdeksel of in dozen met afzonderlijk deksel.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Aantal:#1
- l×b:22×60 mm
- Materiaal:Glas
- Seq:12