Afdekglaasjes
24×24 mm, #1, Glas
Catalogus # 630-1588
Leverancier: MARIENFELD
Ga naar:
Product Details & Documents
Gemaakt van chemisch bestendig borosilicaat D 263™ M glas, Hydrolytische klasse I
- Zonder luchtbellen of onvolkomenheden
- Geschikt voor in-vitro diagnostische (IVD) toepassingen
- Chemisch resistent borosilicaatglas D 263™ M, hydrolytische klasse I
Thickness: 0,13 - 0,16 mm
Verpakking: Per 100 stuks, in dozen met scharnierdeksel of in dozen met afzonderlijk deksel.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Aantal:#1
- l×b:24×24 mm
- Materiaal:Glas
- Seq:13
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.