Celtellers, verbeterde Neubauer
Celteller, donkere bekleding met klemmen, Imp. Neubauer, 0,1 mm
Catalogus # MARI0640011
Leverancier: MARIENFELD
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze telkamers zijn ideaal voor het tellen van leukocyten en erythrocyten.
- Dubbele nettotelling
- Twee telrasters met één verdeling
Certificeringen: IVD directive 98/79/EC.
Levering: Ze worden geleverd met twee afdekglaasjes.
Documents
Specificaties
- Kamerdiepte:0,1 mm
- Type:Imp. Neubauer
- Omschrijving:Celteller, donkere bekleding met klemmen
- Seq:002