Conductivity electrodes
Geleidbaarheidselektrode, dubbele grafietplaten, Standard, 1 cm⁻¹, 0...80 °C, Epoxy, 12×110 mm, BNC, kabel van 1 m, Algemeen gebruik
Catalog # CONSSK10B
Supplier: CONSORT
Jump to:
Product Details & Documents
A range of conductivity electrodes for different applications.
- Available with or without integrated temperature sensor
- Shaft is made from glass or epoxy
Specifications
- Aansluiting:BNC, kabel van 1 m
- Ø×L:12×110 mm
- Voor:Algemeen gebruik
- Type:Standard
- Omschrijving:Geleidbaarheidselektrode, dubbele grafietplaten
- Materiaal:Epoxy
- Seq:01
- Temperatuur:0...80 °C
- Celconstante:1 cm⁻¹