Orders LinkContactUsLinkComponent
Refractometers, draagbaar, Eclipse
Refractometers, draagbaar, Eclipse
Draagbare refractometer voor kleine volumes (< 1 µl), 45 - 80 °Bx, 0,2 °Bx
Catalogus # 635-0293
Leverancier:   BELLINGHAM STANLEY
Refractometers, draagbaar, Eclipse
Catalogus # 635-0293
Leverancier:  BELLINGHAM STANLEY
Refractometers, draagbaar, Eclipse
Refractometers, draagbaar, Eclipse
Draagbare refractometer voor kleine volumes (< 1 µl), 45 - 80 °Bx, 0,2 °Bx
Price
519,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Handrefractometers gebruiken een nauwkeurige precisieschaal en eenvoudige nulinstelling met slot.
  • Gearceerd gezichtsveld voor onderscheid
  • Antirolondersteuning en ergonomisch ontwerp
  • Comfortabel oculair met soepele aanpassing
  • Eenvoudig te reinigen prisma en opsteekbare klepbescherming
  • Unieke voorbeeldfunctie 'dribbel'
Delivery information: Geleverd met koffer, handleiding
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Meetbereik:
    45 - 80 °Bx
  • Resolutie:
    0,2 °Bx
  • Omschrijving:
    Draagbare refractometer voor kleine volumes (< 1 µl)
  • Seq:
    16