Refractometers, draagbaar, Eclipse
Draagbare refractometer voor suiker, 0 - 30 % Bx, 0,2 % Bx
635-0038
Handrefractometers gebruiken een nauwkeurige precisieschaal en eenvoudige nulinstelling met slot.
- Gearceerd gezichtsveld voor onderscheid
- Antirolondersteuning en ergonomisch ontwerp
- Comfortabel oculair met soepele aanpassing
- Eenvoudig te reinigen prisma en opsteekbare klepbescherming
- Unieke voorbeeldfunctie 'dribbel'
Delivery information: Geleverd met koffer, handleiding
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Documents
- Meetbereik:0 - 30 % Bx
- Resolutie:0,2 % Bx
- Omschrijving:Draagbare refractometer voor suiker
- Seq:02