Refractometers, draagbaar, Eclipse
Draagbare refractometer voor suiker, 0 - 15 % Bx, 0,1 % Bx
Catalogus # 635-0037
Leverancier: BELLINGHAM STANLEY
Ga naar:
Product Details & Documents
Handrefractometers gebruiken een nauwkeurige precisieschaal en eenvoudige nulinstelling met slot.
- Gearceerd gezichtsveld voor onderscheid
- Antirolondersteuning en ergonomisch ontwerp
- Comfortabel oculair met soepele aanpassing
- Eenvoudig te reinigen prisma en opsteekbare klepbescherming
- Unieke voorbeeldfunctie 'dribbel'
: Geleverd met koffer, handleiding
: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
- Meetbereik:0 - 15 % Bx
- Resolutie:0,1 % Bx
- Omschrijving:Draagbare refractometer voor suiker
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.