Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets, Round, PP
Buckets, Round, PP
transparant, 12 L, 310 mm, 300 mm
Catalogus # BURK2306-1012
Leverancier:   BURKLE
Buckets, Round, PP
Catalogus # BURK2306-1012
Leverancier:  BURKLE
Buckets, Round, PP
Buckets, Round, PP
transparant, 12 L, 310 mm, 300 mm
Price
63,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of PP, translucent.
  • With handle
  • With spout
  • With contents scale, graduation 1000 ml
  • Sterilisable
Bucket for transporting, decanting and mixing. Safe emptying with wide spout.
Specificaties
  • Capaciteit:
    12 L
  • Kleur:
    transparant
  • Hoogte:
    300 mm
  • Ø:
    310 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.