4-Bromophenyl isothiocyanate
Glass bottle for solids, 10 g
Catalogus # MAYBSB01925EA
Marketsource
Leverancier: Thermo Scientific
4-Bromophenyl isothiocyanate
Catalogus # MAYBSB01925EA
Leverancier: Thermo Scientific
Marketsource
CAS-nummer: 1985-12-2
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 1-Bromo-4-isothiocyanatobenzene, 4-Bromophenylisothiocyanate
- CAS-nummer:1985-12-2
- Formule:C₇H₄BrNS
- MDL-nummer:MFCD00004808
- Molecular Weight:214.09 g/mol
- Kokend Pt:142…144 °C (14 mmHg)
- Smelten Pt:60 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:10 g
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



