2-Nitrobenzaldehyde
Glass bottle for solids, 50 g
Catalogus # MAYBSB01264EE
Marketsource
Leverancier: Thermo Scientific
2-Nitrobenzaldehyde
Catalogus # MAYBSB01264EE
Leverancier: Thermo Scientific
Marketsource
CAS-nummer: 552-89-6
Ga naar:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:552-89-6
- Formule:C₇H₅NO₃
- MDL-nummer:MFCD00007132
- Molecular Weight:151.12 g/mol
- Merck index:12,06684
- Kokend Pt:285 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:41…43 °C
- Dichtheid:1,35 g/cm³ (25 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:209-025-3
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:50 g