Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Nitrobenzaldehyde
2-Nitrobenzaldehyde
Glass bottle for solids, 10 g
Catalogus # MAYBSB01264EA
Marketsource
Leverancier:   Thermo Scientific
2-Nitrobenzaldehyde
Catalogus # MAYBSB01264EA
Leverancier:  Thermo Scientific
Marketsource
CAS-nummer:  552-89-6
2-Nitrobenzaldehyde
Glass bottle for solids, 10 g
CAS-nummer:  552-89-6
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 g
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:552-89-6
  • Formule:C₇H₅NO₃
  • MDL-nummer:MFCD00007132
  • Molecular Weight:151.12 g/mol
  • Merck index:12,06684
  • Kokend Pt:285 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:41…43 °C
  • Dichtheid:1,35 g/cm³ (25 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:209-025-3
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    10 g