Orders LinkContactUsLinkComponent
2-(4-Morpholinyl)phenol
Glass bottle for solids, 1 g
Catalogus # MAYBS08696DA
Marketsource
Leverancier:   Thermo Scientific
2-(4-Morpholinyl)phenol
Catalogus # MAYBS08696DA
Leverancier:  Thermo Scientific
Marketsource
CAS-nummer:  41536-44-1
2-(4-Morpholinyl)phenol
Glass bottle for solids, 1 g
CAS-nummer:  41536-44-1
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  2-Morpholinophenol
  • CAS-nummer:41536-44-1
  • Formule:C₁₀H₁₃NO₂
  • MDL-nummer:MFCD00051674
  • Molecular Weight:179.215 g/mol
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 g
Specificaties