Nitrofen
Glass bottle for solids, 10 g
Catalogus # MAYBRDP00053EA
Marketsource
Leverancier: Thermo Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 2,4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene
- CAS-nummer:1836-75-5
- Formule:C₁₂H₇Cl₂NO₃
- MDL-nummer:MFCD00128026
- Molecular Weight:284.1 g/mol
- EINECS:217-406-0
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:10 g
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



