3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenone
Glass bottle for solids, 10 g
Catalogus # MAYBKM05715EA
Marketsource
Leverancier: Thermo Scientific
3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenone
Catalogus # MAYBKM05715EA
Leverancier: Thermo Scientific
Marketsource
CAS-nummer: 1132-05-4
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 3′-Allyl-4′-hydroxyacetophenone, 1-(3-Allyl-4-Hydroxy-Phenyl)Ethanone, 1-(3-Allyl-4-Hydroxyphenyl)Ethanone, 1-[4-Hydroxy-3-(2-Propen-1-Yl)Phenyl]-Ethanone, 1-(4-Hydroxy-3-Prop-2-Enyl-Phenyl)Ethanone
- CAS-nummer:1132-05-4
- Formule:C₁₁H₁₂O₂
- MDL-nummer:MFCD00068015
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:10 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.