Microscope adapters for micromanipulators
Zeiss Axiovert 25/25 C40 C/40 CFL
N° de catalogue 732-6016
Fournisseur: EPPENDORF
Jump to:
Product Details & Documents
Microscoopadapter voor InjectMan® NI 2 en TransferMan® NK 2. Het universele statief is geschikt voor de bevestiging van manipulators op standaard of stereomicroscopen, onafhankelijk van driepoot die gebruikt wordt.
Specifications
- Omschrijving:Zeiss Axiovert 25/25 C40 C/40 CFL