Microscope adapters for micromanipulators
Zeiss Axiovert® 10/35
Catalogus # 631-0224
Leverancier: EPPENDORF
Ga naar:
Product Details & Documents
Microscoopadapter voor InjectMan® NI 2 en TransferMan® NK 2. Het universele statief is geschikt voor de bevestiging van manipulators op standaard of stereomicroscopen, onafhankelijk van driepoot die gebruikt wordt.
Specificaties
- Omschrijving:Zeiss Axiovert® 10/35
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.