Orders LinkContactUsLinkComponent
Water
Water
Glass bottle, 100 mL
Catalogus # AMBIAM9938
Marketsource
Leverancier:   Ambion
Water
Catalogus # AMBIAM9938
Leverancier:  Ambion
Marketsource
CAS-nummer:  7732-18-5
Water
Glass bottle, 100 mL
CAS-nummer:  7732-18-5
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synoniemen:  Hydrogen oxide
  • CAS-nummer:7732-18-5
  • Formule:H₂O
  • MDL-nummer:MFCD00011332
  • Molecular Weight:18.02 g/mol
  • Merck index:13,10098
  • Kokend Pt:100 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:0 °C
  • Dichtheid:1 g/cm³ (4 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-791-2
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    100 mL
Specificaties