Water
Glass bottle, 1 mL
Catalogus # AMBI9910G
Marketsource
Leverancier: Ambion
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Hydrogen oxide
- CAS-nummer:7732-18-5
- Formule:H₂O
- MDL-nummer:MFCD00011332
- Molecular Weight:18.02 g/mol
- Merck index:13,10098
- Kokend Pt:100 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:0 °C
- Dichtheid:1 g/cm³ (4 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:231-791-2
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:1 mL
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.