Buffer, SSC solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
SSC buffer solution 20X concentrate (saline-sodium citrate), Glass bottle, 500 mL
Catalogus # AMBI9770
Marketsource
Leverancier: Ambion
Buffer, SSC solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
Catalogus # AMBI9770
Leverancier: Ambion
Marketsource
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:500 mL
- Omschrijving:SSC buffer solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.