Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren voor epMotion®
Thermostaat voor verwarming/koeling van 0 tot +110 °C van microplaten en thermoracks (uitsluitend voor automaten epMotion® 5075)
Catalogus # 613-9243
Leverancier:   EPPENDORF
Toebehoren voor epMotion®
Catalogus # 613-9243
Leverancier:  EPPENDORF
Toebehoren voor epMotion®
Toebehoren voor epMotion®
Thermostaat voor verwarming/koeling van 0 tot +110 °C van microplaten en thermoracks (uitsluitend voor automaten epMotion® 5075)
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Thermostaat voor verwarming/koeling van 0 tot +110 °C van microplaten en thermoracks (uitsluitend voor automaten epMotion® 5075)
  • Seq:
    33