Calibration weight sets, OIML class E1
0,001 − 100 g, Draadgewichtset zonder certificaat
Catalogus # SARBYCS011-511-00
Leverancier: Sartorius Balances
Calibration weight sets, OIML class E1
Catalogus # SARBYCS011-511-00
Leverancier: Sartorius Balances
Ga naar:
Product Details & Documents
These E1 class weight sets from 1 mg to 10 kg are made of non-magnetisable, stainless steel.
- Density of 8,0 g/dm³
- Knob weights highly polished
- Highly corrosion-resistant
Levering: Up to 20 g supplied in a plastic case; from 50 g and up in a wooden case; from 1 kg and up, additionally supplied with gloves.
Specificaties
- Gewichtset:0,001 − 100 g
- Seq:02
- Type:Draadgewichtset zonder certificaat
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.